Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med skruvlocksfinish; inga stängningar
Produktkod. 12633365 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
13-425
20-400
Höjd (engelska):
1,73 tum.
2,55 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Höjd (engelska) unitSize
12633365 13-425 1,73 tum. Paket med 12
12603375 20-400 2,55 tum. Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12633365 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W986314NG
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt av vitala prover.
  • Inte examen
  • Bärnstensfärgade flaskor är gjorda av typ I-glas för ljuskänsliga material
  • Koniska inre bottnar är designade för att ge total nedåtgående dränering för maximal provtagning
Beställningsinfo
Förslutningar säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1.0 mL
För användning med (applikation) För småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring och frakt
Graderad Nej
Höjd (engelska) 1,73 tum.
nr per ärende 12
Stil Konisk V
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 12 Cs.
Stängningsstorlek 13-425
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A, USP Typ I
Höjd (metrisk) 44 mm