Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med solid-top skruvlock, bärnsten
Produktkod. 11768719 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2.0 mL
5 mL
Höjd (metrisk):
44 mm
65 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
20 mm
Stängningsstorlek:
13-425
20-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11768719
Brand: DWK Life Sciences W986334NG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
14B gummifodrade svarta fenolskruvlock med PTFE
Koniska inre bottnar är designade för att ge total nedåtgående dränering och maximal återhämtning av innehåll med spruta
Bärnstensfärgade flaskor är gjorda “av ”320 Typ I-glas för ljuskänsliga material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/14B Gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 1 mL
För användning med (applikation) Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt
Stil Konisk V
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 0.3 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 44 mm
Certifikat och efterlevnad USP Typ I
Stängningsstorlek 13-425