Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med solid-top skruvlock, bärnsten
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2.0 mL
5 mL
Höjd (metrisk):
44 mm
65 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
13 mm
20 mm
Stängningsstorlek:
13-425
20-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Innehåller
14B gummifodrade svarta fenolskruvlock med PTFE
Bärnstensfärgade flaskor är gjorda “av ”320 Typ I-glas för ljuskänsliga material
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/14B Gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| För användning med (applikation) | Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt |
| Stil | Konisk V |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 0.3 dr. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Visa mer |