Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med skruvlock med solid topp, klar
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
0,3 ml
0.3 mL
1 ml
2 ml
2.0 mL
3 mL
5 mL
5.0 mL
10 mL
Höjd (metrisk):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graderad:
Ja
Nej
Stängningsstorlek:
13-425
15-415
20-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Description
Includes
14B gummifodrade svarta fenolskruvlock med PTFE
Genomskinliga flaskor är tillverkade av Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas
Specifications
Specifications
| Material (liner) | PTFE/14B Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Borosilikatglas (lågt extraherbart) |
| Volym (metrisk) | 0,3 ml |
| För användning med (applikation) | Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt |
| Graderad | Nej |
| Stil | Konisk V |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 0.1 dr. |
| Show More |