Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ V Vial™ med skruvlock med solid topp, klar
Produktkod. 11714239 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
0,3 ml
0.3 mL
1 ml
2 ml
2.0 mL
3 ml
5 ml
5,0 ml
10 ml
Höjd (metrisk):
35 mm
44 mm
50 mm
61 mm
65 mm
72 mm
Graderad:
Ja
Nej
Stängningsstorlek:
13-425
15-415
20-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11714239
Brand: DWK Life Sciences W986279NG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
14B gummifodrade svarta fenolskruvlock med PTFE
Koniska inre bottnar är designade för att ge total nedåtgående dränering och maximal återhämtning av innehåll med spruta
Genomskinliga flaskor är tillverkade av Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/14B Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (applikation) Idealisk för småskaliga reaktioner, centrifugering, lagring, förpackning och frakt
Graderad Ja
Stil Konisk V
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1.4 dr.
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 65 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klass A
Stängningsstorlek 20-400