Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med skum/LDPE-foder
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
15-415
20-410
24-400
24-410
28-400
28-410
33-400
33-430
Liner material:
Polyetenskum
Skum/LDPE
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Description
- Fodrad med skumpolyeten
- Utmärkt barriär mot vattenlösningar
- Upprepa förseglingsbarhet
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 200 Cs. |
| Liner material | Skum/LDPE |
| Halsfinish | 33-430 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | Glasflaska eller injektionsflaska |