Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med skummade polyvinylfoder
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
13-425
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
Material:
Glas
Polypropen
nr per ärende:
144 centurier.
48 centurier.
72 centurier.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 48
Paket med 72
Beskrivning
- Liner ger tät försegling
- Fodermaterial: skum, polyeten
- Polypropen
- Skruvlock
- Vitt
Använd dessa kapsyler med glasflaskor eller flaskor
Beställningsinfo
Varje förpackning innehåller 72
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 72 centurier. |
| Halsfinish | 48-400 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | Glasflaska eller injektionsflaska |
| Förslutningsfoder | Polyetenskum |