Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med polyvinylfoder
Produktkod. 11718829 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
nr per ärende:
144 centurier.
48 centurier.
72 centurier.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 11718829
Brand: DWK Life Sciences 239209
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bra för milda syror, alkalier, lösningsmedel, alkoholer, oljor och vattenhaltiga produkter
  • Vit skruvlock av polypropen ger en klar yta för att skriva på locket
  • Polyvinylfoder ger en utmärkt fuktbarriär
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polypropen
nr per ärende 144 centurier.
Halsfinish 24-400
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Produkttyp Polypropenlock
För användning med (utrustning) Rund flaska
Förslutningsfoder Polyvinyl