Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med polyvinylfoder
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
22-400
24-400
28-400
38-400
43-400
48-400
53-400
58-400
70-400
89-400
nr per ärende:
144 centurier.
48 centurier.
72 centurier.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 48
Paket med 72
Beskrivning
- Vit skruvlock av polypropen ger en klar yta för att skriva på locket
- Polyvinylfoder ger en utmärkt fuktbarriär
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 144 centurier. |
| Halsfinish | 28-400 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Produkttyp | Polypropenlock |
| För användning med (utrustning) | Rund flaska |
| Förslutningsfoder | Polyvinyl |