Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med polyvinylfoder
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterDescription
- Vit propylpropen-skruvlock ger en klar yta för skrivande eller märkning
- Polyvinylliner ger en utmärkt fuktbarriär
- Kompatibel med milda syror, alkalier, lösningsmedel, alkoholer, oljor och vattenhaltiga produkter
- 400-gänga för säker, pålitlig stängning
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 72 centurier. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Halsfinish | 58-400 |
| För användning med (utrustning) | Rund flaska |
| Förslutningsfoder | Polyvinyl |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Show More |