Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med PTFE-foder i skummad polyeten
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Liner material:
PTFE/polyeten
Polyetenskum
Material:
Polypropen
Polypropen, PTFE
nr per ärende:
144 centurier.
48 centurier.
72 centurier.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 48
Paket med 72
Beskrivning
Utmärkt för miljöprover, läkemedel och diagnostiska reagenser
- PTFE-beklädd skummad polyetenfoder ger kemisk beständighet
- Polyetenskum ger kompressibilitet och tätningsegenskaper
- Bra för kemikalier med hög renhet, starka syror och lösningsmedel
- För användning med glasflaskor eller flaskor
- Polypropen
- Skruvlock
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 72 centurier. |
| Liner material | PTFE/polyeten |
| Halsfinish | 48-400 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | Glasflaska eller injektionsflaska |