Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med PTFE-foder i skummad polyeten
Produktkod. 11788809 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Liner material:
PTFE/polyeten
Polyetenskum
Material:
Polypropen
Polypropen, PTFE
nr per ärende:
144 centurier.
48 centurier.
72 centurier.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 48
Paket med 72
Produktkod. 11788809
Brand: DWK Life Sciences 239239
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för miljöprover, läkemedel och diagnostiska reagenser
  • PTFE-beklädd skummad polyetenfoder ger kemisk beständighet
  • Polyetenskum ger kompressibilitet och tätningsegenskaper
  • Bra för kemikalier med hög renhet, starka syror och lösningsmedel
  • För användning med glasflaskor eller flaskor
  • Polypropen
  • Skruvlock
  • Vitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polypropen
nr per ärende 72 centurier.
Liner material Polyetenskum
Halsfinish 45-400
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
För användning med (utrustning) Glasflaska eller injektionsflaska