Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropenlock med PTFE-foder i skummad polyeten
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterDescription
Utmärkt för miljöprover, läkemedel och diagnostiska reagenser
- PTFE-belagd skummat polyetenfoderliner erbjuder kemisk resistens mot kemikalier med hög renhet, starka syror och lösningsmedel
- Polyetylenskum ger kompressibilitet och pålitliga tätningsegenskaper
- Lämplig för miljöprover, läkemedel och diagnostiska reagenser
- Kompatibel med glasflaskor och flaskor
- Vit proppropenskruvlockkonstruktion
- Finns i flera GPI-kapslsfinishar för att passa ett brett utbud av flask- och flaskhalssytor
Specifications
Specifications
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 144 centurier. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Liner material | Polyetenskum |
| Halsfinish | 22-400 |
| För användning med (utrustning) | Glasflaska eller injektionsflaska |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Show More |