Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropen kapsyler med öppen topp m/PTFE Faced silikonfoder för E-Z Ex-Traction™ Vials
Produktkod. 10725373 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Halsfinish:
13-425
15-425
22-400
24-400
nr per ärende:
100 Cs.
1000 Cs.
250 Cs.
500 Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Halsfinish nr per ärende unitSize
10725373 13-425 250 Cs. Paket med 250
10526863 13-425 1000 Cs. Paket med 1000
10048272 15-425 250 Cs. Paket med 250
10139822 15-425 1000 Cs. Paket med 1000
10556863 22-400 100 Cs. Paket med 100
10119922 22-400 500 Cs. Paket med 500
10785553 24-400 100 Cs. Paket med 100
10557833 24-400 500 Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10725373 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W240840
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för förvaring och inneslutning av flyktiga lösningsmedel, känsliga föreningar eller frätande kemikalier
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polypropen
nr per ärende 250 Cs.
Antal per förpackning 250/Cs.
Halsfinish 13-425
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
För användning med (utrustning) Glasflaska eller injektionsflaska
Förslutningsfoder PTFE/silikon