Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropen skruvlock med limmad PTFE Faced silikonfoder för E-Z Ex-Traction™ Vials
Produktkod. 10008752 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Halsfinish:
13-425
15-425
22-400
24-400
nr per ärende:
100 Cs.
1000 Cs.
250 Cs.
500 Cs.
Antal per förpackning:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Halsfinish nr per ärende Antal per förpackning Förpackningsstorlek
10008752 13-425 250 Cs. 250/Cs. Paket med 250
10262983 13-425 1000 Cs. 1000/Cs. Paket med 1000
10190343 15-425 250 Cs. 250/Cs. Paket med 250
10715183 15-425 1000 Cs. 1000/Cs. Paket med 1000
10506103 22-400 100 Cs. 100/Cs. Paket med 100
10212463 22-400 500 Cs. 500/Cs. Paket med 500
10028082 24-400 100 Cs. 100/Cs. Paket med 100
10130493 24-400 500 Cs. 500/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10008752 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W240830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4225.00 SEK
    3324.25 SEK / Paket med 250
    Save 900.75 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-04-2027
WHEATON™ Vita proppropenskruvlock med bunden PTFE-belagd silikonliner för E-Z Ex-Traction™ ampuller har en PTFE-belagd silikonliner idealisk för förvaring och inneslutning av flyktiga lösningsmedel, känsliga ämnen eller frätande kemikalier. Autoklavbar.
  • Vit polypropen, solid toppskruvlock designad för användning med Wheaton E-Z Ex-Traction™ ampuller
  • Bunden PTFE-belagd silikonliner ger utmärkt kemisk resistens mot flyktiga lösningsmedel, känsliga föreningar och frätande kemikalier
  • Autoklavbar för steriliseringskompatibilitet
  • Finns i flera kapslstorlekar för att rymma 2, 4, 8, 10 och 20 ml flaskor
  • Finns i flera förpackningar för att passa laboratoriets genomströmningsbehov
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polypropen
nr per ärende 250 Cs.
Antal per förpackning 250/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Halsfinish 13-425
För användning med (utrustning) 2 och 4 ml flaska
Förslutningsfoder PTFE/silikon
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Kapsyl