Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita polypropen skruvlock med limmad PTFE Faced silikonfoder för E-Z Ex-Traction™ Vials
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
13-425
15-425
22-400
24-400
nr per ärende:
100 Cs.
1000 Cs.
250 Cs.
500 Cs.
Antal per förpackning:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 1000 Cs. |
| Antal per förpackning | 1000/Cs. |
| Halsfinish | 15-425 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | 8 ml injektionsflaska |
| Förslutningsfoder | PTFE/silikon |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |