Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Vita skruvlock av polypropen för glasflaskor och flaskor
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
15-425
18-400
24-400
Liner material:
PTFE/polyeten
PTFE/silikon
Polyetenskum
Polyvinyl
nr per ärende:
144/Cs.
200/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 200
Beskrivning
- Finns med olika foder (PTFE/silikon, skummad polyeten, polyvinyl, PTFE-belagd skumpolyeten)
- Med val av öppen eller stängd topp
Kepsar med PTFE/silikonfoder:
- Ger värmebeständighet
- Glas fyllt
- Lämplig för EPA-prover
- Kemikaliebeständiga
- Tät tätning
- Med fuktspärr
- Lämplig för milda syror, alkalier, lösningsmedel, alkoholer, oljor och vattenhaltiga produkter
- Kemikaliebeständiga
- Ger kompressibilitet och tätningsegenskaper
- Lämplig för kemikalier med hög renhet, starka syror och lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 200/Cs. |
| Liner material | PTFE/silikon |
| Halsfinish | 24-400 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| För användning med (utrustning) | EPA-flaska av glas |