missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
WHI-P 154
Beskrivning
WHI-P 154 is a JAK3 inhibitor (IC50 = 1.8 μM) that displays no activity at JAK1 or JAK2. Inhibits STAT1 activation, iNOS expression and NO production in macrophages in vitro. Also inhibits other common kinases including EGFR (IC50 = 4 nM), Src, Abl, VEGFR, MAPK and PI 3-K and induces apoptosis in human glioblastoma cell lines (IC50 = 158 μM). Induces differentiation of neural progenitor cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Bromo-4-[(6,7-dimethoxy-4-quinazolinyl)amino]phenol |
| CAS | 211555-04-3 |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C16H14BrN3O3 |
| Formel vikt | Observed MW: 376.2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?