missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
WHI-P154, MedChemExpress
Beskrivning
WHI-P154 is a potent EGFR inhibitor, and also modestly blocks JAK3, with IC50s of 4 nM and 1.8 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WHI-P154 |
| CAS | 211555-04-3 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H14BrN3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (132.91 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(NC2=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=NC=N2)C=C1Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.2 |
| Formel vikt | 376.2 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?