missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies WHI-P154
Beskrivning
- WHI-P154 is an inhibitor of Janus kinase 3 (JAK3) with IC50 values of 28 and 128 μM against human and mouse proteins, respectively (Sudbeck et al.) It has also been reported to show significant inhibition of other kinases, including epidermal growth factor receptor (EGFR) in the nanomolar range (Changelian et al.; Uckun et al.) No significant inhibition of JAK1 or JAK2 has been observed (Sudbeck et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 211555-04-3 |
| Synonym | JAK3 Inhibitor II; Janus-Associated Kinase 3 Inhibitor II |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C16H14BrN3O3 |
| Renhet | ≥98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?