Läs mer
WHI-P180, MedChemExpress
Produktkod. 16490256
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490256 2 mg -
16459357 5 mg 5mg
16422887 50 mg -
16406818 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490256 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15769
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress WHI-P180 (Janex 3) is a multi-kinase inhibitor; inhibits RET, KDR and EGFR with IC50s of 5 nM, 66 nM and 4 μM, respectively.
WHI-P180 (Janex 3) is a multi-kinase inhibitor
Specifikationer
Kemiskt namn eller material WHI-P180
CAS 211555-08-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H15N3O3
Kvantitet 2 mg
Synonym Janex 3
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (84.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(O)=C3)=C2C=C1OC
Molekylvikt (g/mol) 297.31
Formel vikt 297.31
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease