Läs mer
WHI-P97, MedChemExpress
Beskrivning
WHI-P97 is a potent and selective JAK-3 inhibitor. WHI-P97 is effective in preventing the development allergic asthma in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | WHI-P97 |
| CAS | 211555-05-4 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13Br2N3O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5.88 mg/mL (12.92 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | BrC1=CC(NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)=CC(Br)=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.1 |
| Formel vikt | 455.1 |
| Visa mer |