Läs mer
Whirl-Pak™ Bärställningsfack
Produktkod. 11756965 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Change view
Array:
2 x 3
Mått (L x B x H):
23,5 x 35 x 11,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Array Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11756965 2 x 3 23,5 x 35 x 11,4 cm Varje
1 options
Produktkod. 11756965 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer B01048WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    489.01 SEK / Paket med 1
    Save 980.99 SEK
    66% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
För transport och användning av provfyllda påsar i laboratorier.
För transport och användning av provfyllda påsar i laboratorier.
  • Belagda trådställ tål många laboratoriematerial
  • Dubbel gallerställning med andra horisontella stång under översta stången förhindrar att påsarna glider åt sidan
  • 01-812-5G kan användas för plattinkubation genom att vrida den på ena sidan
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Väskor
Material Belagd tråd
Positioner 6
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, när de är tomma
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 1 st.
Mått (L x B x H) 23,5 x 35 x 11,4 cm
Längd (metrisk) 23.5 cm
Längd (engelska) 9,25 tum
Bredd (engelska) 13,75 tum
Höjd (engelska) 4,5 tum
Produkttyp Provväskbärställning
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 11.4 cm
Array 2 x 3
Bredd (metrisk) 35 cm