Läs mer
Whirl-Pak™ Standard Write-On Provpåsar
Produktkod. 11731796 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Change view
Mått (L x B):
38 x 25,4 cm (15 x 10 tum)
50,8 x 25,4 cm (20 x 10 tum)
50,8 x 38 cm (20 x 15 tum)
Kapacitet (engelska):
92 oz.
123 oz.
184 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
11731796 38 x 25,4 cm (15 x 10 tum) 92 oz. Paket med 250
11741796 50,8 x 25,4 cm (20 x 10 tum) 123 oz. Paket med 250
11751796 50,8 x 38 cm (20 x 15 tum) 184 oz. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11731796 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer B01445WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4359.75 SEK
    1627.27 SEK / Paket med 250
    Save 2732.48 SEK
    62% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vit skrivremsa gör providentifiering enklare och bekvämare.
  • Stängningsfliken har en rund och en platt tråd för att säkerställa att väskan stängs ordentligt
  • Vik fliken hårt 4 till 5 gånger när du stänger
  • Volymmått är ungefärliga
  • Vit skrivremsa gör providentifiering enklare och bekvämare
  • Pappersliknande finish eliminerar bläcksmetande och ger yta för alla skrivinstrument
  • Steriliserad
  • Obs: Bör inte användas vid temperaturer över 82 °C
  • Påsar kan frysas till vilken temperatur som helst, även flytande kväve
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Stängande flik
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Rymmer stora prover och eliminerar reducering till mindre bitar
Inkluderar Vit, skrivremsa
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Fyll volym 92 oz.
Latexfri Ja
Antal per förpackning 250/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plastic
Kvantitet 250/Pk.
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 4 mil
Mått (L x B) 38 x 25,4 cm (15 x 10 tum)
Längd (engelska) 15 tum
Bredd (engelska) 10 tum
Produkttyp Provpåse i jättestorlek
Kapacitet (engelska) 92 oz.
Kapacitet (metrisk) 2721 ml
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (metrisk) 25.4 cm
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm