Läs mer
Whirl-Pak™ Standard Write-On Provpåsar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4390650 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Mått (L x B):
38 x 25,4 cm (15 x 10 tum)
50,8 x 25,4 cm (20 x 10 tum)
50,8 x 38 cm (20 x 15 tum)
Kapacitet (engelska):
92 oz.
123 oz.
184 oz.
Kapacitet (metrisk):
2721 ml
3637 ml
5441 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Produktkod. 11731796
Brand: Whirl-Pak™ B01445WA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vit skrivremsa gör providentifiering enklare och bekvämare.
  • Stängningsfliken har en rund och en platt tråd för att säkerställa att väskan stängs ordentligt
  • Vik fliken hårt 4 till 5 gånger när du stänger
  • Volymmått är ungefärliga
  • Vit skrivremsa gör providentifiering enklare och bekvämare
  • Pappersliknande finish eliminerar bläcksmetande och ger yta för alla skrivinstrument
  • Steriliserad
  • Obs: Bör inte användas vid temperaturer över 82 °C
  • Påsar kan frysas till vilken temperatur som helst, även flytande kväve
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 92 oz.
Kapacitet (metrisk) 2721 ml
Förslutningstyp Stängande flik
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Rymmer stora prover och eliminerar reducering till mindre bitar
Inkluderar Vit, skrivremsa
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Fyll volym 92 oz.
Latexfri Ja
Antal per förpackning 250/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plastic
Kvantitet 250/Pk.
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 4 mil
Mått (L x B) 38 x 25,4 cm (15 x 10 tum)
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 25.4 cm
Produkttyp Provpåse i jättestorlek