Läs mer
Nasco Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Environmental Surface Sampling Bags
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-32433 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Kapacitet (engelska):
18 oz.
55 oz.
Inkluderar:
Torr svamp
Torr svamp och handske
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11711806
Brand: Nasco B01299WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Convenient sterile absorbent sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag.
Convenient sterile absorbent sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag
  • Designed for testing work surfaces and equipment for Salmonella, Listeria, and other foodborne pathogens
  • Dry Speci-Sponge measures 1.5 x 3 x 0.63 in. (3.8 x 7.6 x 1.6 cm); not pretreated with bactericide
  • Simply add diluent, wipe test surface, and return sponge to its 18 oz. (532mL) bag
  • Self-contained sample can then be shipped for analysis
  • Sponge will wipe a large area; bag's puncture-proof tabs reduce damage to sample
  • White write-on area allows easy labeling and identification
Beställningsinfo
Available with or without sterile glove.
Specifikationer
Beskrivning With Dry Sponge
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 55 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.6 L
Förslutningstyp Tape and Wire
Färg Clear
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) For environmental surfaces
Inkluderar Torr svamp
Material Polyethylene
Sterilitet Sterile
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Fyll volym 55 oz.
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +82°C
Tjocklek (engelska) 4 mil
Mått (L x B) 12 x 7.5 in. (30 x 19 cm)
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 7.5 in.
Bredd (metrisk) 19 cm
Produkttyp Sample Bag