Beskrivning
Helsida filtrerar bort fasta ämnen från ett prov när du använder en homogenisatormixer. Påsar innehåller ett fint perforerat mellanlager för att filtrera fast material och har punkteringssäkra flikar som hjälper till att bilda en läckagefri förslutning.
- Ideal for liquid, semi-solid, or solid samples
- Filter layer separates liquid and solids, allowing for easy pipetting
- Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times
- White write-on area
- Suitable for use with most homogenizer blenders
- Puncture proof tabs with no sharp points to damage bags or gloves
- Collect, blend and incubate samples all in one container, lower CO2 impact to sampling bottle
- Polyethylene
Beställningsinfo
Ej för användning vid temperaturer över 82 °C (180 °F).
Uppfyllande
Uppfyll kraven för engångsbehållare för mjölk och mjölkprodukter.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | With closure |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | FDA Approved |
| Förslutningstyp | Tejp och tråd |
| Färg | Clear with White Block |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | Collect, Store, and Transport Samples |
| För användning med (utrustning) | Stomacher, Blender, Homogenizer |
| Inkluderar | Bag |
| Material | Polyethylene |
| Visa mer |