Läs mer
Whirl-Pak™ Write-On Thio provpåse
Handla allt Whirl-Pak Produkter
Tjocklek (engelska):
2,25 mil
2,5 mil
Längd (engelska):
7 tum
9 tum
Kapacitet (engelska):
4 oz.
18 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Tiopåse med skrivremsa innehåller 10 mg aktivt natriumtiosulfat för att neutralisera klor i vattenprover.
Okrossbara, sterila påsar för att samla in och deklorera vatten- och avloppsvattenprover för bakteriologisk undersökning i enlighet med EPA- och APHA-kraven.
- Ekonomisk och lätt att kassera
- 4 oz. (118 mL) påse innehåller ett giftfritt, näringsfritt piller impregnerat med 10 mg natriumtiosulfat och har 100 mL fyllningslinje
- 18 oz. (532 ml) påse innehåller ett 25 mg natriumtiosulfatpiller och har 300 ml fyllningslinje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standard Whirl-Pak Thio-påsar |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 18 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 532 mL |
| Förslutningstyp | Tejp och tråd |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Provtagning av klorerat vatten |
| Inkluderar | Innehåller ett 25 mg natriumtiosulfatpiller. |
| Material | Polyeten |
| Visa mer |