Beskrivning
Tiopåse med skrivremsa innehåller 10 mg aktivt natriumtiosulfat för att neutralisera klor i vattenprover.
Okrossbara, sterila påsar för att samla in och deklorera vatten- och avloppsvattenprover för bakteriologisk undersökning i enlighet med EPA- och APHA-kraven.
- Ekonomisk och lätt att kassera
- 4 oz. (118 mL) påse innehåller ett giftfritt, näringsfritt piller impregnerat med 10 mg natriumtiosulfat och har 100 mL fyllningslinje
- 18 oz. (532 ml) påse innehåller ett 25 mg natriumtiosulfatpiller och har 300 ml fyllningslinje
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Standard Whirl-Pak Thio-påsar |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Tejp och tråd |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Provtagning av klorerat vatten |
| Inkluderar | Innehåller ett 25 mg natriumtiosulfatpiller. |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Fyll volym | 4 oz. |
| Visa mer |