Läs mer
Whirl-Pak™ Write-On Thio provpåse
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-32497 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Tjocklek (engelska):
2,25 mil
2,5 mil
Längd (engelska):
7 tum
9 tum
Kapacitet (engelska):
4 oz.
18 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11767944
Brand: Whirl-Pak™ B01040WA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tiopåse med skrivremsa innehåller 10 mg aktivt natriumtiosulfat för att neutralisera klor i vattenprover.
Okrossbara, sterila påsar för att samla in och deklorera vatten- och avloppsvattenprover för bakteriologisk undersökning i enlighet med EPA- och APHA-kraven.
  • Ekonomisk och lätt att kassera
  • 4 oz. (118 mL) påse innehåller ett giftfritt, näringsfritt piller impregnerat med 10 mg natriumtiosulfat och har 100 mL fyllningslinje
  • 18 oz. (532 ml) påse innehåller ett 25 mg natriumtiosulfatpiller och har 300 ml fyllningslinje
Specifikationer
Beskrivning Standard Whirl-Pak Thio-påsar
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 mL
Förslutningstyp Tejp och tråd
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Provtagning av klorerat vatten
Inkluderar Innehåller ett 25 mg natriumtiosulfatpiller.
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 0.057 mm
Fyll volym 4 oz.
Latexfri Ja
Antal per förpackning 100/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plastic
Kvantitet 100/Pk.
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 2,25 mil
Mått (L x B) 18 x 7,6 cm (7 x 3 tum)
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Produkttyp Vätskeprovpåse