Beskrivning
- Vit remsa kan skrivas på med en vanlig kulspetspenna, penna eller tusch
- Kapaciteten mäts i fluid ounces när påsen är stängd och fliken viks tre gånger
- Påsar kan frysas till vilken temperatur som helst, även flytande kväve; noggrann hantering krävs efter frysning
- Alla påsar steriliseras efter tillverkning
Obs: Volym och mått är ungefärliga. Påsar bör inte användas vid temperaturer över 180 °F, 82 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 500:-/kartong |
| Tjocklek (engelska) | 2,50 mil |
| Mått (L x B) | 18 x 9,5 cm (7 x 3,75 tum) |
| Produkttyp | Provpåse |
| Kapacitet (engelska) | 7 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 207 ml |
| Tjocklek (metrisk) | 0.064 mm |