Läs mer
Whirl-Pak™ Write-On Stand-Up Thio Sample Bag
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11757954 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Change view
Tjocklek (engelska):
2,5 mil
3 mil
Längd (engelska):
7,25 tum.
9 tum
Kapacitet (engelska):
4 oz.
10 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (engelska) Längd (engelska) Kapacitet (engelska) unitSize
11757954 2,5 mil 7,25 tum. 4 oz. Paket med 100
30281137 2,5 mil 7,25 tum. 4 oz. -
11787954 3 mil 9 tum 10 oz. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11757954 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer B01402WA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.13 SEK
    410.06 SEK / Paket med 100
    Save 518.07 SEK
    55% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bag stands up completely by itself and contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
  • A special gusset on the bottom of the bag flattens out when water is put in the bag, allowing it to stand up completely by itself.
  • No rack or other holder is needed to keep the bag upright.
  • Forget washing and sterilizing glass bottles and disposing of expensive vials.
  • Sterile and unbreakable
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Tejp och tråd
Färg Rensa med White Block
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Fyll volym 4 oz.
Latexfri Ja
Antal per förpackning 100/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plastic
Kvantitet 100/Pk.
Steriliseringsmetod Ethylene Oxide Gas
Temperaturområde (engelska) -320°F to +180°F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 2,5 mil
Mått (L x B) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tum)
Längd (engelska) 7,25 tum.
Bredd (engelska) 3 tum
Produkttyp Vätskeprovpåse
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 mL
Längd (metrisk) 18.5 cm
Bredd (metrisk) 7.5 cm
Tjocklek (metrisk) 0.064 mm