Läs mer
Whirl-Pak™ Write-On Stående Thio Provväska
Produktkod. 30281137 Handla allt Whirl-Pak Produkter
Change view
Tjocklek (engelska):
2,5 mil
3 mil
Längd (engelska):
7,25 tum.
9 tum
Kapacitet (engelska):
4 oz.
10 oz.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (engelska) Längd (engelska) Kapacitet (engelska) Förpackningsstorlek
30281137 2,5 mil 7,25 tum. 4 oz. -
11757954 2,5 mil 7,25 tum. 4 oz. Paket med 100
11787954 3 mil 9 tum 10 oz. Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30281137 Leverantör Whirl-Pak™ Leverantörsnummer B01402WA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Påsen står helt själv och innehåller 10 mg aktivt natriumtiosulfat för att neutralisera klor i vattenprover.
  • En speciell kil på botten av påsen plattas ut när vatten läggs i påsen, vilket gör att den kan stå helt själv.
  • Ingen ställning eller annan hållare behövs för att hålla väskan upprätt.
  • Glöm att tvätta och sterilisera glasflaskor och slänga dyra flaskor.
  • Sterilt och obrytbart
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Tejp och tråd
Färg Rensa med White Block
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Fyll volym 4 oz.
Latexfri Ja
Antal per förpackning 100/Pk.
Ytterförpackning Write-On Whirl-Pak™ Väska
Skyddande inre förpackning Plast
Kvantitet 100/Pk.
Steriliseringsmetod Etylenoxidgas
Temperaturområde (engelska) -320 °F till +180 °F
Temperaturområde (metriskt) 82 °C
Tjocklek (engelska) 2,5 mil
Mått (L x B) 18,5 x 7,5 cm (7,25 x 3 tum)
Längd (engelska) 7,25 tum.
Bredd (engelska) 3 tum
Produkttyp Vätskeprovpåse
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 mL
Längd (metrisk) 18.5 cm
Bredd (metrisk) 7.5 cm
Tjocklek (metrisk) 0.064 mm