Läs mer
Thermo Scientific™ Vit 96-Well Immuno Tallrikar
BIOPHARMA
Produktkod. 10396181
Change view
Well Shape:
Rund, plan botten (F-brunn)
Ytbehandling:
MaxiSorp
Microfluor 1
Microfluor 2
Microlite 1+
Microlite 2+
PolySorp
Universalbindning
Volym (metrisk) Fungerar:
280μ l
330μ l
350μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 80
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Well Shape Ytbehandling Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
10396181 Rund, plan botten (F-brunn) MaxiSorp 350μ l Paket med 80
10020581 Rund, plan botten (F-brunn) PolySorp 350μ l Paket med 80
11982607 Rund, plan botten (F-brunn) Microlite 1+ 280μ l Paket med 50
10190725 Rund, plan botten (F-brunn) Microlite 2+ 280μ l Paket med 50
10415985 Rund, plan botten (F-brunn) Microfluor 1 280μ l Paket med 50
11952984 Rund, plan botten (F-brunn) Microfluor 2 280μ l Paket med 50
10537205 Rund, plan botten (F-brunn) Universalbindning 330μ l Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10396181 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 436110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4530.00 SEK
    3917.03 SEK / Paket med 80
    Save 612.97 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Genomför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser som ELISA och bindningsanalyser med dessa vita immunplattor med 96 brunnar.
Genomför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser, t.ex ELISA och bindningsanalyser, med Thermo Scientific™ Vit 96-Well Immuno Tallrikar. Dessa plattor, som är kompatibla med vanliga instrument, ger optimala resultat, lot-to-lot-tillförlitlighet och väl-till-brunn-reproducerbarhet.
Funktioner
  • Plattan har SBS fotavtryck— passar standardutrustning
  • Finns med platt- eller rundbottnade brunnar
  • Val av tre yttyper för optimal bindning
  • Certifierad bindningshomogenitet/reproducerbarhet
Val av yta:
  • Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
  • Thermo Scientific MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser
  • Thermo Scientific Microfluor 2 och Microlite 2+ är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
Vit:
  • Ger maximal reflektion
  • Minimal autofluorescens och autoluminescens
Kompatibel med:
Lock till Thermo Scientific MicroWell plattor, tätningstejp och andningsbart membran
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hydrofil
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod fluorescens
Array 8 x 12
Förpackning 80 fall
Färg Vitt
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Fluorescens och Luminescens
nr per ärende 80
Antal per förpackning 10
Kvantitet 80/Cs.
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)