Läs mer
Thermo Scientific™ Vit 96-Well Immuno Tallrikar
Beskrivning
Genomför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser, t.ex ELISA och bindningsanalyser, med Thermo Scientific™ Vit 96-Well Immuno Tallrikar. Dessa plattor, som är kompatibla med vanliga instrument, ger optimala resultat, lot-to-lot-tillförlitlighet och väl-till-brunn-reproducerbarhet.
Funktioner
- Plattan har SBS fotavtryck— passar standardutrustning
- Finns med platt- eller rundbottnade brunnar
- Val av tre yttyper för optimal bindning
- Certifierad bindningshomogenitet/reproducerbarhet
Val av yta:
- Thermo Scientific PolySorp, Microfluor 1, Microlite 1+ och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
- Thermo Scientific MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser
- Thermo Scientific Microfluor 2 och Microlite 2+ är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
Vit:
- Ger maximal reflektion
- Minimal autofluorescens och autoluminescens
Kompatibel med:
Lock till Thermo Scientific MicroWell plattor, tätningstejp och andningsbart membran
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Lätt hydrofil |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 50 askar |
| Bindningstyp | Adsorption |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |