Läs mer
Dostmann Electronic Vit AAA Batteri Digital Timer II
Produktkod. 10315772
Vikt (metrisk):
95 g
Produktkod. 10315772
Brand: Dostmann Electronic 50200389
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust, pålitlig elektronisk timer och stoppur med stor display och 10-knappsinställning som räknar upp eller ner från 10 timmar till 1 sekund.
  • Kort period timer
  • Elektronisk timer och stoppur med stor display och 10-knappsinställning. Räknar upp eller ner från 10 timmar till 1 sekund.
  • Med fickklämma, bänkställ, magnetfäste och AAA 1,5V batteri.
  • Mått (B x H x D): 60 x 70 x 25 mm
  • Vikt: 95g
Specifikationer
Produkttyp Digital timer II
Tidsintervall 1 sek. till 10 timmar.
Upplösning 1 sekund
Batterityp AAA
Färg Vitt
Vikt (metrisk) 95 g
För användning med (applikation) För livsmedel, laboratorier, utbildning, hobbyapplikationer
Kvantitet 1 vardera