Läs mer
Dostmann Electronic Vit AAA Battery Timer III Triple Time
Vikt (metrisk):
115 g
Beskrivning
- Nedräkning/uppåt 99 timmar, 59 minuter 59 sekunder, fickklämma, magnet
- Trippel timer med stor display
- 3-kanals-kort period timer
- Oumbärlig för laboratorier
- Indikerar tre separata tider samtidigt, mätområde: 1 sek till 20 timmar
- Stoppurfunktion, integrerad kvartsklocka, levereras med magnet och klämma
- Drifttemperatur: 0 till 50 °C
- Batteri 1,5V AAA inklusive
- Mått (B x H x D): 71 x 88 x 24 mm
- Vikt: 115g
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Timer III Triple Time |
| Tidsintervall | 1 sek. till 20 timmar. |
| Upplösning | 1 sekund |
| Antal kanaler | 3 |
| Batterityp | AAA |
| Färg | Vitt |
| Vikt (metrisk) | 115 g |
| För användning med (applikation) | För livsmedel, laboratorier, utbildning, hobbyapplikationer |
| Kvantitet | 1 vardera |