Läs mer
Thermo Scientific™ Vit och svart 384-Well Immuno Tallrikar
Beskrivning
Genomför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser med Thermo Scientific™ Vit och svart 384-Well Immuno Tallrikar. Idealisk för ELISA och bindningsanalyser, dessa plattor är kompatibla med vanliga instrument. De erbjuder tillförlitlighet från lot till parti och reproducerbarhet från bra till brunn för optimala resultat.
Funktioner
- Plattan har SBS fotavtryck, passar standardutrustning och finns med plattbottnade brunnar
- Thermo Scientific MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser
- Plåten erbjuds som svart eller vit för optimalt val av applikationstyp
- Certifierad bindning erbjuder homogenitet/reproducerbarhet.
Vit:
- Maximal reflektion/minimum autofluorescens och autoluminescens
Svart:
- Minimerar överhörning, bakåtspritt ljus och bakgrund vid fluorescensavläsning
Kompatibel med:
Lock till Thermo Scientific MicroWell plattor, tätningstejp och andningsbart membran
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Hydrofil |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Array | 16 x 24 |
| Förpackning | 30 fall |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplatta |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Visa mer |