Läs mer
Thermo Scientific™ Vit och svart 384-Well Immuno Tallrikar
BIOPHARMA
Produktkod. p-4555270
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10385991 Vitt Paket med 30
10395991 Svart Paket med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10385991 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 460372
Lägg i varukorgen
Edge
Genomför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser med dessa vita och svarta 384-brunnars immunplattor.
Genomför kvantitativa och kvalitativa immunanalyser med Thermo Scientific™ Vit och svart 384-Well Immuno Tallrikar. Idealisk för ELISA och bindningsanalyser, dessa plattor är kompatibla med vanliga instrument. De erbjuder tillförlitlighet från lot till parti och reproducerbarhet från bra till brunn för optimala resultat.
Funktioner
  • Plattan har SBS fotavtryck, passar standardutrustning och finns med plattbottnade brunnar
  • Thermo Scientific MaxiSorp är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser
  • Plåten erbjuds som svart eller vit för optimalt val av applikationstyp
  • Certifierad bindning erbjuder homogenitet/reproducerbarhet.
Vit:
  • Maximal reflektion/minimum autofluorescens och autoluminescens
Svart:
  • Minimerar överhörning, bakåtspritt ljus och bakgrund vid fluorescensavläsning
Kompatibel med:
Lock till Thermo Scientific MicroWell plattor, tätningstejp och andningsbart membran
Beställningsinformation:
Tillgängligheten kan variera beroende på land
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bindande egendom Hydrofil
Formatera Standard
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kemiluminescens
Array 16 x 24
Förpackning 30 fall
Färg Vitt
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 100μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Fyrkantig, platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Fluorescens och Luminescens
nr per ärende 30
Antal per förpackning 10
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)
Well Design F384