Läs mer
Azpack™ Bomull, Absorberande
Produktkod. 12356477
Change view
Vikt (metrisk):
500 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
12356477 500 g Varje
1 options
Produktkod. 12356477 Leverantör Azpack™ Leverantörsnummer 12356477
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Testa absorptionsförmågan genom att placera en tesked vatten i hålet av en bomull. Azpack™ Bomull, Absorbent är BP-kvalitet.
  • 100% blekt bomullskammare
  • BP kvalitet
  • 1 rulle är ungefär 3,5 mx 325 mm (L x B)
  • 500g per rulle
Specifikationer
Produkttyp Absorberande bomull
Material Blekt bomull
Kvalitet BP kvalitet
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 500 g