Läs mer
Nitritex™ Vit overall
Beskrivning
Manschetter och vrister ISO klass 4 renrumskompatibel dragkedja med självhäftande locklock, typ 5 och 6 White XL BioClean-D
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyeten, non-woven polypropenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk på baksidan |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Finger loopar |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |