Läs mer
Nitritex™ Vit overall, XS
BIOPHARMA
Produktkod. 12727196
Produktkod. 12727196
Brand: Nitritex™ BDCHTXS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renrumskompatibel, icke-steril overall
Muddar & anklar ISO Klass 4 renrumskompatibel dragkedja med självhäftande täckflik, Typ 5 & 6 White XS BioClean-D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek X-Small
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Storlek (metrisk) bröst 76 till 84 cm
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer