Läs mer
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
Produktkod. 17860568
Encompass_Preferred
Change view
Mått (LxB):
101,6 x 12,7 mm
19,1 x 10,2 mm
19,1 x 38,1 mm
19,1 x 5,1 mm
22 x 15 mm
22,9 x 12,7 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,8 mm
25,4 x 9,5 mm
31,8 x 6,4 mm
35,6 x 12,7 mm
38,1 x 10,2 mm
38,1 x 25,4 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Kvantitet:
10000/förpackning
3000/förpackning
4000/förpackning
5000/förpackning
6000/förpackning
8000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 3000
Paket med 4000
Paket med 5000
Paket med 6000
Paket med 8000
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (LxB) Kvantitet unitSize
17860568 22 x 15 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17878927 25,4 x 31,8 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17879987 67,1 x 7 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17829807 23 x 19,1 mm 6000/förpackning Paket med 6000
17870008 24 x 27 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17848847 6,4 x 25,4 mm 10000/förpackning Paket med 10000
17820488 35,6 x 12,7 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17869607 31,8 x 6,4 mm 8000/förpackning Paket med 8000
17850488 25,4 x 25,4 mm 10000/förpackning Paket med 10000
17820208 19,1 x 38,1 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17800778 22,9 x 12,7 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17800358 25,4 x 11,1 mm 6000/förpackning Paket med 6000
17809537 54 x 6,9 mm 10000/förpackning Paket med 10000
17848897 19,1 x 5,1 mm 10000/förpackning Paket med 10000
17830748 25,4 x 9,5 mm 6000/förpackning Paket med 6000
17871298 44,5 x 19,1 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17811018 9,5 x 9,5 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17860198 25,4 x 25,4 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17811258 63,5 x 12,7 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17869697 48 x 31,8 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17851158 44,5 x 12,7 mm 6000/förpackning Paket med 6000
17820298 101,6 x 12,7 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17829897 38,1 x 25,4 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17899607 19,1 x 10,2 mm 6000/förpackning Paket med 6000
17889317 38,1 x 10,2 mm 6000/förpackning Paket med 6000
17880688 63,5 x 25,4 mm 4000/förpackning Paket med 4000
17880548 25,4 x 12,7 mm 5000/förpackning Paket med 5000
17870148 25,4 x 12,7 mm 3000/förpackning Paket med 3000
17801238 - 3000/förpackning Paket med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Produktkod. 17860568 Leverantör GA International Leverantörsnummer JTTA117C34WH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 76.2 mm roll
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 4000/förpackning
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Mått (LxB) 22 x 15 mm
Längd (engelska) 0.59 in.
Längd (metrisk) 15 mm
Bredd (engelska) 0.87 in.
Bredd (metrisk) 22 mm
Diameter (engelska) 3 in.
Diameter (metrisk) 76.2 mm