Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Etiketter och etiketttillverkare
- Bottle and Tube Labels
- GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Large Roll, Large Quantity
Produktkod. 17860568
Change view
Mått (LxB):
101,6 x 12,7 mm
19,1 x 10,2 mm
19,1 x 38,1 mm
19,1 x 5,1 mm
22 x 15 mm
22,9 x 12,7 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 11,1 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,8 mm
25,4 x 9,5 mm
31,8 x 6,4 mm
35,6 x 12,7 mm
38,1 x 10,2 mm
38,1 x 25,4 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
54 x 6,9 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
9,5 x 9,5 mm
Kvantitet:
10000/förpackning
3000/förpackning
4000/förpackning
5000/förpackning
6000/förpackning
8000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10000
Paket med 3000
Paket med 4000
Paket med 5000
Paket med 6000
Paket med 8000
29 product options available for selection
| Produktkod. | Mått (LxB) | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|
| 17860568 | 22 x 15 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17878927 | 25,4 x 31,8 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17879987 | 67,1 x 7 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17829807 | 23 x 19,1 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17870008 | 24 x 27 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17848847 | 6,4 x 25,4 mm | 10000/förpackning | Paket med 10000 |
| 17820488 | 35,6 x 12,7 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17869607 | 31,8 x 6,4 mm | 8000/förpackning | Paket med 8000 |
| 17850488 | 25,4 x 25,4 mm | 10000/förpackning | Paket med 10000 |
| 17820208 | 19,1 x 38,1 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17800778 | 22,9 x 12,7 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17800358 | 25,4 x 11,1 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17809537 | 54 x 6,9 mm | 10000/förpackning | Paket med 10000 |
| 17848897 | 19,1 x 5,1 mm | 10000/förpackning | Paket med 10000 |
| 17830748 | 25,4 x 9,5 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17871298 | 44,5 x 19,1 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17811018 | 9,5 x 9,5 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17860198 | 25,4 x 25,4 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17811258 | 63,5 x 12,7 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17869697 | 48 x 31,8 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17851158 | 44,5 x 12,7 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17820298 | 101,6 x 12,7 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17829897 | 38,1 x 25,4 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17899607 | 19,1 x 10,2 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17889317 | 38,1 x 10,2 mm | 6000/förpackning | Paket med 6000 |
| 17880688 | 63,5 x 25,4 mm | 4000/förpackning | Paket med 4000 |
| 17880548 | 25,4 x 12,7 mm | 5000/förpackning | Paket med 5000 |
| 17870148 | 25,4 x 12,7 mm | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
| 17801238 | - | 3000/förpackning | Paket med 3000 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
17860568
Leverantör
GA International
Leverantörsnummer
JTTA117C34WH
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
- Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
- Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
- Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
- Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
- Available in various sizes
- Stored on a 76.2 mm roll
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent |
| Färg | White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Tryckteknik | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Etiketter per rad | 1 Label |
| Kvantitet | 4000/förpackning |
| Form | Rectangle |
| Temperaturområde (engelska) | -321°F to +230°F |
| Temperaturområde (metriskt) | -196°C to +110°C |
| Mått (LxB) | 22 x 15 mm |
| Längd (engelska) | 0.59 in. |
| Längd (metrisk) | 15 mm |
| Bredd (engelska) | 0.87 in. |
| Bredd (metrisk) | 22 mm |
| Diameter (engelska) | 3 in. |
| Diameter (metrisk) | 76.2 mm |
| Visa mer Visa mindre |