Läs mer
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Produktkod. 17800688
Encompass_Preferred
Change view
Mått (L x B):
101,6 x 101,6 mm
101,6 x 12,7 mm
101,6 x 25,4 mm
101,6 x 50,8 mm
19,1 x 38,1 mm
22,2 x 22,2 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,8 mm
25,4 x 50,8 mm
28,6 x 19,1 mm
31,8 x 22,2 mm
31,8 x 25,4 mm
31,8 x 31,8 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 12,7 mm
38,1 x 19,1 mm
38,1 x 25,4 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
50,8 x 19,1 mm
50,8 x 38,1 mm
50,8 x 50,8 mm
57,2 x 25,4 mm
63,5 x 12,7 mm
63,5 x 25,4 mm
63,5 x 38,1 mm
76,2 x 101,6 mm
76,2 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
76,2 x 76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 300
Paket med 500
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
17800688 50,8 x 19,1 mm Paket med 1000
17800958 38,1 x 19,1 mm Paket med 1000
17889987 25,4 x 31,8 mm Paket med 1000
17811158 101,6 x 101,6 mm Paket med 300
17879607 101,6 x 25,4 mm Paket med 1000
17849217 76,2 x 101,6 mm Paket med 300
17880868 50,8 x 38,1 mm Paket med 1000
17889117 23 x 19,1 mm Paket med 1000
17879317 24 x 27 mm Paket med 1000
17870878 19,1 x 38,1 mm Paket med 1000
17801208 33 x 15,9 mm Paket med 1000
17859617 57,2 x 25,4 mm Paket med 1000
17879617 63,5 x 38,1 mm Paket med 1000
17870048 38,1 x 12,7 mm Paket med 1000
17890048 44,5 x 19,1 mm Paket med 1000
17851248 50,8 x 50,8 mm Paket med 1000
17861058 25,4 x 25,4 mm Paket med 1000
15918186 63,5 x 12,7 mm -
17879207 76,2 x 25,4 mm Paket med 1000
17840398 48 x 31,8 mm Paket med 1000
17800868 101,6 x 12,7 mm Paket med 1000
17890768 25,4 x 19,1 mm Paket med 1000
17819417 38,1 x 25,4 mm Paket med 1000
17870218 76,2 x 50,8 mm Paket med 1000
17809427 28,6 x 19,1 mm Paket med 1000
17829527 31,8 x 25,4 mm Paket med 1000
17848947 63,5 x 25,4 mm Paket med 1000
17879667 101,6 x 50,8 mm Paket med 500
17132296 31,8 x 31,8 mm -
17861118 25,4 x 12,7 mm Paket med 1000
17889957 25,4 x 50,8 mm Paket med 1000
17889257 32,5 x 15,9 mm Paket med 1000
17831138 22,2 x 22,2 mm Paket med 1000
17819487 76,2 x 76,2 mm Paket med 250
17829197 31,8 x 22,2 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Produktkod. 17800688 Leverantör GA International Leverantörsnummer JTTA128C11WH
Beräknad leverans: 24-11-2026
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Mått (L x B) 50,8 x 19,1 mm
Längd (engelska) 0.75 in.
Längd (metrisk) 19.1 mm
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 50.8 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm