Läs mer
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Produktkod. 17801208
Encompass_Preferred
Mått (LxB):
101,6 x 101,6 mm
101,6 x 12,7 mm
101,6 x 25,4 mm
101,6 x 50,8 mm
19,1 x 38,1 mm
22,2 x 22,2 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 31,8 mm
25,4 x 50,8 mm
28,6 x 19,1 mm
31,8 x 22,2 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 12,7 mm
38,1 x 19,1 mm
38,1 x 25,4 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
50,8 x 19,1 mm
50,8 x 38,1 mm
50,8 x 50,8 mm
57,2 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
63,5 x 38,1 mm
76,2 x 101,6 mm
76,2 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
76,2 x 76,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 300
Paket med 500
Produktkod. 17801208
Brand: GA International JTTA19C11WH
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 1 Label
Kvantitet 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Mått (LxB) 33 x 15,9 mm
Längd (engelska) 0.63 in.
Längd (metrisk) 15.9 mm
Bredd (engelska) 1.3 in.
Bredd (metrisk) 33 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.