Läs mer
Buerkle™ Vit engångstång
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 16525210 Handla allt Bürkle Produkter
Tipsstil:
Bred
Spetsig
Spetsig, vinklad
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produktkod. 16525210
Brand: Buerkle™ 53780042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångstång är idealisk för att greppa, lyfta och flytta små föremål som finvävnad eller fasta prover.
  • De räfflade handtagen säkerställer optimal och säker hantering samt precist arbete
  • Den lätta plasttången för engångsbruk möjliggör arbete utan trötthet
  • De rena rumstillverkade labbassistenterna uppfyller de högsta standarderna och förhindrar korskontaminering eller föroreningar i provet som undersöks
  • Labbpincetten är lämplig för kemiska, farmaceutiska eller kosmetiska tillämpningar såväl som livsmedelsindustrin och vetenskapliga användningar
  • Sterila pincett är individuellt inslagna
  • För engångsbruk
  • Renrumstillverkat (renrumsklass 7)
  • Uppfyller EU:s livsmedelskrav och FDA-föreskrifter
  • Spetsad/vinklad spets: Engångstången har fina, släta, böjda greppspetsar. Olika material kan hållas och bearbetas tillförlitligt med de spetsiga ändarna
  • Spetsig spets: Den anatomiska pincetten har en rak spets, räfflad på insidan. Detta gör det möjligt att greppa känsliga material på ett tillförlitligt sätt
  • Bred spets: Engångstången har ändar med en bred spets. Den breda spetsen är slät och trubbig. Det förhindrar att materialet skadas när det greppas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Bred
Antal per förpackning 100 (large pack)
Längd (engelska) 5,12 tum
Material Polystyren
Längd (metrisk) 130 mm
Produkttyp Tång
Sterilitet Icke-steril
Stil Standard