Läs mer
Thermo Scientific™ Vita engångsshaker/inkubatorbrickor
Produktkod. 13216209
Change view
Kvantitet:
5/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13216209 5/förp. Paket med 5
1 options
Produktkod. 13216209 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BC0104A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Stöd Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ Blodkultursystem under skakning och inkubation med dessa engångsskakar/inkubatorbrickor.
Stöd Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ Blodkultursystem under skakning och inkubation med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Signal™ Shaker/inkubatorbrickor för engångsbruk. Signal Blood Culture System är ett unikt manuellt mediasystem för en flaska designat för att detektera aeroba, anaeroba och mikroaerobiska organismer.
Signal Blood Culture System (BC0100M) levereras komplett med blododlingsflaskor fyllda med blododlingsmediet och tillväxtindikatorenheter. Inkubatorbrickor kan beställas separat vid behov.
En enda vit disponibel shaker/inkubatorbricka rymmer upp till 10 flaskor.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Beskrivning Shaker/inkubatorbrickor för engångsbruk
Kvantitet 5/förp.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.