Beskrivning
- Andningsbart, lättviktsmaterial.
- Designad för lätta applikationer.
- Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk.
- Dragkedja.
- Antistatisk behandlad.
- Elastiska muddar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sömtyp | Serged |
| Storlek (engelska) Bröst | 38 till 40 tum. |
| Visa mer |