Läs mer
3M™ Vit labbrock för engångsbruk, serie 4400
Catalog No. 12951335 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Packungsgröße:
Paket med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Storlek Packungsgröße
12951335 Intermediär Paket med 50
12857310 4X-stor Paket med 50
12931335 Liten Paket med 50
12847310 3X-large Paket med 50
12921335 2X-large Paket med 50
12981325 Betydande Paket med 50
12901335 X-large Paket med 50
12941335 Liten Paket med 50
15351495 3X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Catalog No. 12951335 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7000089695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3180.00 SEK
    1935.77 SEK / Paket med 50
    Save 1244.23 SEK
    39% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk. Series 4400 engångsskyddande labbrock är antistatisk behandlad och kan användas i lätta applikationer.
  • Andningsbart, lättviktsmaterial.
  • Designad för lätta applikationer.
  • Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk.
  • Dragkedja.
  • Antistatisk behandlad.
  • Elastiska muddar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Motstånd Icke-farliga vätskor, Damm
Sömtyp Serged
Storlek (engelska) Bröst 32 till 36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 81 till 91 cm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-kategori 1
För användning med (applikation) Icke-farliga vätskor och damm
Inkluderar Innerficka på bärarens vänstra sida (mått 13 H x 12 cm B)
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.