Läs mer
3M™ Vit labbrock för engångsbruk, serie 4400
Produktkod. 12981325 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12981325 Betydande Paket med 50
12857310 4X-stor Paket med 50
12951335 Intermediär Paket med 50
12931335 Liten Paket med 50
12847310 3X-large Paket med 50
12921335 2X-large Paket med 50
12901335 X-large Paket med 50
12941335 Liten Paket med 50
15351495 3X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 12981325 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000034777
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk. Series 4400 engångsskyddande labbrock är antistatisk behandlad och kan användas i lätta applikationer.
  • Andningsbart, lättviktsmaterial.
  • Designad för lätta applikationer.
  • Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk.
  • Dragkedja.
  • Antistatisk behandlad.
  • Elastiska muddar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sömtyp Serged
Storlek (engelska) Bröst 36 till 38 tum.
Storlek (metrisk) bröst 91 till 97 cm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-kategori 1
För användning med (applikation) Icke-farliga vätskor och damm
Inkluderar Innerficka på bärarens vänstra sida (mått 13 H x 12 cm B)
Förpackningstyp Individuellt inslagna